1.50388
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["LiChrosorb"] Si HPLC column
About This Item
Produits recommandés
product name
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Silica bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≥ 0.5