Principaux documents
1.09176
Supelco
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
About This Item
Code UNSPSC :
41113034
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
10 (20 °C in H2O, undiluted)
Température de transition
flash point 22 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C