1.07563
Extran® AP 12
powder, alkaline
Synonyme(s) :
TM=["EXTRAN"] AP 12 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 12 detergent
About This Item
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
pH-value (1 %; water): ≥ 12.5
Foaming volume (5 %; water): ≤ 1 ml
Bulk density: about 90
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable