Détergents et produits nettoyants pour matériel de laboratoire
Détergents et produits nettoyants pour matériel de laboratoire Extran®
Les détergents Extran® pour le nettoyage manuel et les laveurs de laboratoire assurent un nettoyage sans contamination de la verrerie et des appareils, tant au laboratoire que dans les installations de production, et aussi bien avant utilisation qu'après.
Pour appliquer correctement les procédures de travail en milieu scientifique, et lorsque l'on a affaire à des produits chimiques ou des substances biologiques, il est essentiel de procéder à un nettoyage minutieux et sans résidus. Nos produits de nettoyage pour le laboratoire et les équipements de laboratoire sont :
- Fiables – de qualité constante, et d'une solubilité et d'une fluidité exceptionnelles.
- Respectueux de l'environnement – formulés avec des principes actifs biodégradables, pour un nettoyage plus écologique.
- Sans résidus avec assistance à la validation du nettoyage – notre méthode d'analyse photométrique peut aider votre laboratoire à prouver l'absence de tensioactifs non ioniques.
- Sûrs et non toxiques – exempts de parfums, colorants, oxydants, chlore, enzymes ou NTA.
- Efficaces – détergents de laboratoire hautement concentrés destinés au nettoyage des équipements de laboratoire, disponibles en différents conditionnements (de 1 l à 25 l, de 2 kg à 25 kg) avec des méthodes de prélèvement et des adaptateurs spécialement conçus.
Découvrez notre large gamme d'agents de nettoyage particulièrement fiables pour le laboratoire :
Quelle que soit la manière dont vous entretenez vos équipements de laboratoire, nous avons les bons produits de nettoyage et les bons détergents pour répondre aux besoins de votre laboratoire scientifique.
Extran® AP pour le nettoyage dans les laveurs de laboratoire
Les produits Extran® AP ont été développés en collaboration avec des fabricants de laveurs de laboratoire de premier plan et ont été testés afin de valider leur pertinence. Ces détergents de laboratoire sont extrêmement solubles dans l'eau et produisent très peu de mousse avec un niveau de résidus minimal. Pour neutraliser les résidus alcalins, il est conseillé d'effectuer après chaque cycle de lavage principal un rinçage avec un acide, par exemple avec les agents neutralisants suivants :
- Extran® AP 21 acide, à l'acide phosphorique
- Extran® AP 22 acide, à l'acide citrique
Bidons de 5 l d'Extran® pour les laveurs de laboratoire
Très pratique, ce bidon d'Extran® se place sur le plateau du système de dosage de la machine et est directement relié au laveur de laboratoire, de façon à réduire au minimum le risque de contact direct avec le produit nettoyant. Les informations de sécurité et les renseignements sur le produit sont facilement visibles sur l'étiquette supérieure, qui comporte un code-couleur unique en fonction du pH ainsi qu'un espace vierge pour y noter rapidement les dates de manipulation dans les environnements BPL.
Bidons de 5 l d'Extran® pour les laveurs de laboratoire
(fermeture DIN51 ; H 215 mm ; L 245 mm ; P 140 mm)
Étiquette sur le dessus comportant des informations essentielles sur la sécurité du produit
(p. ex. référence, description, pH, pictogramme) et un espace libre pour la documentation individuelle
Bidon d'Extran® sur le plateau du système de dosage de la machine.
Ressources apparentées
- Brochure: Fit to Clean
The perfect solution for cleaning your laboratory utensils.
- Brochure: Empower Your Lab
Inorganics & Solvents for classical analysis. Discover how our world-class Inorganics and Solvents can empower your work.
- Brochure: Cleaner
New Extran® 5L canisters perfectly aligned to your lab dishwasher.
- Protocol: Surfactants (nonionic) in Extran® Rinse Solutions
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.