1.07365
Lead
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Synonyme(s) :
Lead
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
solid
Impuretés
≤0.001% Ag (Silver)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.002% Ni (Nickel)
≤0.01% As (Arsenic)
≤0.01% Sb (Antimony)
≤0.020% Sn (Tin)
≤0.05% Bi (Bismuth)
Point d'ébullition
1740 °C/1013 hPa
Pf
327 °C
Densité
11.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
As (Arsenic): ≤ 0.01 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.002 %
Sb (Antimony): ≤ 0.01 %
Sn (Tin): ≤ 0.020 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable