Métaux
Obtenez des résultats fiables grâce à notre gamme complète de métaux, de sels métalliques et d'oxydes métalliques déclinés en différentes qualités pour répondre aux besoins d'une multitude d'applications de R&D, de production et de contrôle qualité. Grâce à des matières premières sélectionnées, des technologies de production ultramodernes et un système d'assurance qualité rigoureux, nous fournissons des produits de qualité supérieure et de haute pureté pour diverses applications analytiques.
Vous bénéficiez de notre homogénéité inter-lot et d'un excellent choix de produits (avec des degrés de pureté et des spécifications orientés sur l'applicatif) avec différentes tailles de conditionnement.
Pour en savoir plus
Products
Réactifs inorganiques EMSURE® et EMPLURA®
Notre gamme complète de produits pour l'analyse comprend les marques EMSURE® et EMPLURA® qui offrent un choix de produits inorganiques déclinés en deux qualités. Grâce à leur qualité et à leur pureté exceptionnelles, ces produits d'analyse offrent plusieurs avantages : haute précision, efficacité et économies dès la première utilisation.
Les produits de qualité supérieure EMSURE® présentent un degré de pureté maximal (99,7 % à 99,9 %) ; ils sont optimisés pour les analyses réglementées et les applications de laboratoire hautement exigeantes. Leur qualité et leurs spécifications avancées vous permettent de maîtriser totalement les conditions d'analyse tout en évitant les incertitudes. Ces produits peuvent également être utilisés avec les toutes dernières technologies d'analyse.
Les produits de qualité standard EMPLURA® conviennent parfaitement à des applications telles que les méthodes de laboratoire préparatives, le nettoyage ou les procédés de production courants. Économiques, ces produits inorganiques présentent des spécifications appropriées qui couvrent les paramètres les plus importants ; ils sont disponibles en petits conditionnements ou en vrac.
Métaux pour l'analyse selon les pharmacopées
Nous proposons un choix de sels métalliques, de métaux et de métaux nobles de grande qualité qui peuvent être utilisés pour l'analyse selon les pharmacopées et qui respectent ou dépassent les exigences de différentes normes internationales telles que les spécifications de l'American Chemical Society (ACS) ou le chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne. Nos sels métalliques, métaux et métaux nobles de haute pureté (généralement > 99,0 %) "EMSURE® pour l'analyse" sont spécialement testés pour l'analyse des impuretés à l'état de traces ; ils sont disponibles en différentes tailles de conditionnement pour répondre à vos besoins précis.
Tous nos produits EMSURE® et EMPLURA® sont accompagnés d'un certificat d'analyse et de fiches de données de sécurité (FDS) pour garantir une sécurité analytique absolue. Les produits de qualité EMSURE® sont fournis avec une documentation encore plus complète.
Ressources produits apparentées
- Catalog: Empower Your Lab EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics and Solvents for Classical Analysis
Discover how our Inorganics and Solvents can empower your work.