Principaux documents
1.07174
SAFC
Paraffin
highly liquid, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabrication pharma
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12181503
Numéro de classement CE :
232-455-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Viscosité cinématique
16 cSt(40 °C)
pb
300-450 °C/1,013 hPa
Température de transition
flash point >180 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
524632524631524624
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Paraffin highly liquid is suitable for use in pharmaceutical processes.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C