1.04982
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% (cerimetric)
Forme
solid
Puissance
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
Pf
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
Masse volumique apparente
950‑1050 kg/m3
Traces de cations
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0025%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0025%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
Clé InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0025 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable