1.05289
SLANETZ and BARTLEY agar (base)
acc. ISO 7899 GranuCult
Synonyme(s) :
Membrane filtration Enterococcus selective agar
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Fabricant/nom de marque
GranuCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
Solubilité
41.5 g/L
Masse volumique apparente
580 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Enterococcus spp.
Catégories apparentées
Description générale
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3