1.05107
Disulfate de potassium (pyrosulfate de potassium)
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Disulfate de potassium (pyrosulfate de potassium)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter
≤2.5% Water
37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
325 °C
Masse volumique apparente
830 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Remarque sur l'analyse
Acidité (exprimée en H₂SO₄) : 37,5 - 38,6 %
Matière insoluble et précipitée par l'hydroxyde d'ammonium : ≤ 0,01 %
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0005 %
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,001 %
Azote total (N) : ≤ 0,002 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
Al (aluminium) : ≤ 0,001 %
As (arsenic) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
Na (sodium) : ≤ 0,01 %
Eau (H₂O) : ≤ 2,5 %
Conforme à l′ACS.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3