Principaux documents
1.04201
Millipore
Glycine
GR for analysis
Synonyme(s) :
Gly, Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Beilstein:
635782
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-272-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.7% (perchloric acid titration)
Technique(s):
inhibition assay: suitable
Pression de vapeur:
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Pression de vapeur
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.7% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Puissance
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
soluble 250 g/L
Densité
1.161 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
920 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Gut microbiota-bile acid crosstalk and metabolic fatty liver in spotted seabass (Lateolabrax maculatus): The role of a cholesterol, taurine and glycine supplement : cette étude explore l'utilisation de la glycine dans les compléments alimentaires visant à moduler le microbiote intestinal et le métabolisme des acides biliaires, avec des effets significatifs sur la santé hépatique et le métabolisme lipidique chez les espèces marines, ouvrant ainsi des perspectives pour des stratégies nutritionnelles en aquaculture (Song et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Remarque sur l'analyse
Dosage (titrage à l'acide perchlorique) : ≥ 99,7 %
Identité (spectre IR) : test réussi
pH (50 g/l, eau exempte de CO₂) : 5,9 - 6,3
Chlorure (Cl) : ≤ 0,003 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,0025 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0001 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,02 %
Acides aminés étrangers : ≤ 0,1 %
Autres substances réagissant positivement à la ninhydrine : ≤ 0,1 %
Matière insoluble dans l′eau : ≤ 0,003 %
Cendres sulfatées (600 °C) : ≤ 0,05 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.