Principaux documents
1.02968
Supelco
Neocuproine
GR for analysis
Synonyme(s) :
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
207-601-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
Analyte(s) spécifique(s)
cyanide
Technique(s)
photometry: suitable
Pf
159-164 °C
Masse volumique apparente
280 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
n1c2c3nc(ccc3ccc2ccc1C)C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable