Documents
1.00868
Supelco
Acétate d'éthyle
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
205-500-4
Nomenclature NACRES :
NA.03
Qualité
HPLC grade
isocratic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Puissance
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Transmittance
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractérisés par un haut coefficient de transmission dans le domaine UV, une faible teneur en particules, une acidité et une alcalinité réduites ainsi qu'un faible résidu après évaporation, les solvants LiChrosolv sont la solution idéale pour la réalisation de séparations reproductibles. Puisque les séparations sont normalement effectuées dans des conditions de gradient en HPLC analytique, nous proposons des solvants de qualité gradient et des solvants de qualité isocratique. Cela vous permet de minimiser l'effet gradient du solvant utilisé.
Application
  • [Determination of 12 prohibited veterinary drug residues in pig urine by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry]: Ethyl acetate is utilized for sample preparation in this advanced method to detect drug residues in animal samples, emphasizing its role in veterinary pharmaceutical compliance (Wan et al., 2024).
  • Therapeutic effect of Ginkgetin on smoke-induced airway inflammation by down-regulating the c/EBPβ signaling pathway and CCL2 expression: This study explores the anti-inflammatory properties of Ginkgetin, where ethyl acetate is used in the extraction process, highlighting its utility in biomedical research (Tao et al., 2024).
  • Effect of methanol extract of Plectranthus esculentus N.E.Br tuber and its fractions on indices of benign prostatic hyperplasia in Wistar rats: Ethyl acetate is employed in the extraction of bioactive compounds for pharmacological studies, showing its critical role in therapeutic applications (Kanu et al., 2024).
  • Phytochemical evaluation of Ziziphus mucronata and Xysmalobium undulutum towards the discovery and development of anti-malarial drugs: Demonstrates the use of ethyl acetate in phytochemical screenings, contributing to the development of new anti-malarial medications (Buthelezi et al., 2024).
  • The First Records of the In Silico Antiviral and Antibacterial Actions of Molecules Detected in Extracts of Algerian Fir (Abies numidica De Lannoy) Using LC-MS/MS Analysis: This research utilizes ethyl acetate for extracting compounds from plants for antiviral and antibacterial testing, underscoring its importance in the study of natural products (Benouchenne et al., 2024).
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
Afficher tout
Protocoles
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Afficher tout