1.00574
NMP
for Peptide Synthesis
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Produits recommandés
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
Pression de vapeur
0.32 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-9.5 % (v/v)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
202 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Température de transition
flash point 91 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
greener alternative product
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup