100050
1400W
A selective, cell-permeable, irreversible, slow, tight-binding inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; Kd = 7 nM).
Synonyme(s) :
1400W, N-(3-Aminomethyl)benzylacetamidine, 2HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H16N3/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11/h2-5,13H,6-7,11-12H2,1H3/q+1/p+1
Clé InChI
FFSSUWWXUDLVQZ-UHFFFAOYSA-O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
iNOS
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Cardenas, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 354, 161.
Parrino, P.E., et al. 1998. Ann. Thorac. Surg. 66, 733.
Garvey, E.P., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 4959.
Laszlo, F., and Whittle, B.J. 1997. Eur. J. Pharmacol. 334, 99.
Thomsen, L.L., et al. 1997. Cancer Res. 57, 3300.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable