Principaux documents
07-403-I
Sigma-Aldrich
Anti-Cu/Zn-SOD Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Superoxide dismutase [Cu-Zn], Cu/Zn-SOD, Superoxide dismutase 1, hSod1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD1(6647)
Description générale
Superoxide dismutase [Cu-Zn] (EC 1.15.1.1; UniProt P00441; also known as Cu/Zn superoxide dismutase, Epididymis secretory protein Li 44, hSod1, Indophenoloxidase A, Superoxide dismutase 1) is encoded by the SOD1 (also known as ALS1) gene (Gene ID 6647) in human. − Superoxide dismutases are divided into three families based on the metal cofactor. The Cu/Zn type binds both copper and zinc, the Fe and Mn types bind either iron or manganese, and the Ni type binds nickel. Three forms of SOD are present in mammals, the cytosolic SOD1, the mitochondrial SOD2, and the extracellular SOD3. SOD1 exists in dimeric form, whereas the SOD2 and SOD3 are tetrameric. SOD1 and SOD3 Cu/Zn type, whereas SOD2 is Mn type. Mutations in SOD1 gene have been linked to 20% of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), also known as Lou Gehrig disease.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to a C-terminal sequence of human Cu/Zn-SOD.
Épitope : C-terminal region
Application
Analyse par immunohistochimie : A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cu/Zn-SOD in human cerebral cortex, mouse cerebellum, and mouse kidney tissue.
Anti-Cu/Zn-SOD Antibody is an antibody against Cu/Zn-SOD for use in Western Blotting, Immunohistochemistry.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Poids réel : ~16 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Anne-Sophie Montero et al.
EBioMedicine, 106, 105235-105235 (2024-07-13)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease characterized by a progressive loss of motor neurons. The limited efficacy of recent therapies in clinical development may be linked to lack of drug penetration to the affected motor neurons due
Jyotsana Pandey et al.
The Journal of biological chemistry, 299(5), 104695-104695 (2023-04-13)
Pulmonary fibrosis is a progressive lung disease characterized by macrophage activation. Asbestos-induced expression of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen oxidase 4 (NOX4) in lung macrophages mediates fibrotic progression by the generation of mitochondrial reactive oxygen species (ROS), modulating mitochondrial biogenesis
Aisha Al-Kouh et al.
Journal of vascular research, 61(4), 179-196 (2024-07-02)
The comorbidities of ischemic heart disease (IHD) and diabetes mellitus (DM) compromise the protection of the diabetic heart from ischemia/reperfusion (I/R) injury. We hypothesized that manipulation of reperfusion injury salvage kinase (RISK) and survivor activating factor enhancement (SAFE) pathways might
François Muratet et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 92(9), 942-949 (2021-04-01)
Mutations in superoxide dismutase 1 gene (SOD1), encoding copper/zinc superoxide dismutase protein, are the second most frequent high penetrant genetic cause for amyotrophic lateral sclerosis (ALS) motor neuron disease in populations of European descent. More than 200 missense variants are
Chao He et al.
JCI insight, 4(16) (2019-08-23)
Macrophage activation is implicated in the development of pulmonary fibrosis by generation of profibrotic molecules. Although NADPH oxidase 4 (NOX4) is known to contribute to pulmonary fibrosis, its effects on macrophage activation and mitochondrial redox signaling are unclear. Here, we