S5069
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (DD-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Dependent SOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Mitochodrial SOD, Anti-Mn-SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide Dismutase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~24 kDa
Espèces réactives
rat, human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using biotin/ExtraAvidin®-peroxidase staining of human heart sections
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using methanol-acetone-fixed rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using human HeLa mitochondria extract and a chemiluminescent detection reagent
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of rat brain and a chemiluminescent detection reagent
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD2(6648)
rat ... Sod2(24787)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable