Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
06-913-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Sin3A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Paired amphipathic helix protein Sin3a, Histone deacetylase complex subunit Sin3a, Transcriptional corepressor Sin3a, Sin3A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SAP30(8819)
mouse ... Sin3A(20466)
Description générale
La protéine Sin3a à hélices amphipathiques appariées (UniProt Q60520 ; aussi appelée sous-unité Sin3a du complexe d'histone désacétylase, mSin3a, ou co-répresseur transcriptionnel Sin3a) est codée par le gène Sin3A (aussi connu sous les noms mSin3A, AW553200, Kiaa4126 et mKIAA4126) (identifiant du gène : 8819) chez les espèces murines. Le régulateur de transcription Sin3a est une protéine d'échafaudage qui interagit avec diverses protéines pour former des complexes spécialisés qui médient différents processus biologiques, notamment la modification de la chromatine, le développement embryonnaire, la réparation de l'ADN, le métabolisme mitochondrial et la transcription des gènes. SIN3a abrite quatre hélices α appariées (PAH), un domaine d'interaction avec les histones, et une région fortement conservée. Le domaine d'interaction avec les histones médie la liaison avec les HDAC, tandis que la région fortement conservée interagit avec des protéines nécessaires à la répression, comme le co-répresseur de récepteurs nucléaires Alien. Les quatre PAH représentent les principaux domaines en interaction de SIN3a et médient les interactions avec une grande variété de facteurs de transcription se liant à l'ADN. Les membres de la famille de répresseurs Mad, par exemple, interagissent spécifiquement avec la PAH2 via leur domaine SID ("Sin3 interacting domain"). Bien que son implication dans la répression transcriptionnelle ait été largement étudiée, Sin3a apparaît comme essentielle à l'induction de la transcription génique médiée par le récepteur aryl hydrocarbone.
Immunogène
Peptide conjugué à de la KLH (KRRLDDQESPVYAAQQRR-C) correspondant aux acides aminés 2-19 de la protéine Sin3A de souris.
Épitope : Extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : 4,0 µg/ml d'un lot représentatif ont permis de détecter Sin3A dans des cellules HeLa, A431, HUVEC et NIH/3T3.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-Sin3A est un anticorps dirigé contre Sin3A destiné aux analyses par western blotting et immunoprécipitation.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Évaluée par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : 0,05 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter Sin3A dans 10 µg d'extrait nucléaire de cellules HeLa.
Description de la cible
~160 kDa (poids observé)
Liaison
Remplace : 06-913
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable