Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
05-1308
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ubiquitine, spécifique de la Lys63, clone Apu3, monoclonal de lapin
clone Apu3, from rabbit
Synonyme(s) :
Anticorps anti-ubiquitine, Anticorps anti-ubiquitine, clone Apu3, Anticorps anti-ubiquitine, spécifique de la Lys63
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Apu3, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse, rabbit
Technique(s)
cell based assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBAP2(55833)
Description générale
Les chaînes de polyubiquitine liées par le résidu Lys63 de l'ubiquitine (Ub) sont associées à des fonctions non protéolytiques, telles que la transduction du signal. Les chaînes polyUb liées par Lys63 relient les composants de la signalisation NFκB de manière hautement régulée, et des preuves génétiques indiquent l'implication des chaînes d'Ub liées par la Lys63 dans la réponse au stress et la réparation de l'ADN. La recherche sur les levures suggère que les chaînes d'Ub liées par la Lys63 stimulent l'endocytose.
En revanche, les chaînes de polyubiquitine liées par le résidu Lys48 de l'ubiquitine sont le plus souvent associées aux protéines destinées à la dégradation par le protéasome.
PROTÉINE DI-UBIQUITINE DISPONIBLE !
Protéine di-ubiquitine recombinante (liée par la Lys63) (17-10388)
Spécificité
En fonction des homologies de séquences, une réactivité croisée est envisageable avec une large gamme d'espèces.
Reconnaît l'ubiquitine liée par la Lys63. Ne reconnaît pas l'ubiquitine liée par la Lys48 ni l'ubiquitine libre.
Immunogène
L'immunogène utilisé était la di-ubiquitine humaine liée par la Lys63.
Épitope : site d'ubiquitination sur la Lys63
Application
Immunoprécipitation :
l'anticorps monoclonal de lapin anti-ubiquitine (spécifique de la Lys-63), clone Apu3, a permis de précipiter les protéines contenant de l'ubiquitine dans des lysats de cellules HeLa.
Immunohistochimie :
le marquage de sections de tissu de cancer colorectal à l'ubiquitine (spécifique de la Lys63) est restreint aux cellules tumorales.
Cytométrie en flux :
analyse par cytométrie en flux de cellules Jurkat à l'aide de l'anti-ubiquitine spécifique de la Lys63 (réf. 05-1308) (bleu) et du contrôle IgG de lapin (rouge).
Test d'inhibition :
la pré-incubation de l'anti-ubiquitine spécifique de la Lys63, avec des chaînes multi-ubiquitine liées à la K63, inhibe la liaison au lysat de cellules HeLa en western blotting.
Immunocytochimie :
le marquage de sections de tissu de cancer colorectal à l'ubiquitine (spécifique de la Lys63) est restreint aux cellules tumorales. Un marquage positif a également été constaté sur des coupes de cerveau de souris, de rat et de lapin.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-ubiquitine, spécifique de la Lys63, clone Apu3, est un anticorps monoclonal de lapin de haute qualité pour la détection de l'ubiquitine et a été validé en test d'inhibition (PIA), immunocytochimie (ICC), immunoprécipitation (IP), immunohistochimie (IHC) et western blotting (WB).
Sous-domaine de recherche
Ubiquitine et métabolisme de l'ubiquitine
Qualité
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter des chaînes d'ubiquitine liées par la Lys-63 en western blotting, mais n'a pas permis de détecter des chaînes libres d'ubiquitine ou de polyubiquitine Lys-48.
Description de la cible
varie
Forme physique
Anticorps monoclonal de lapin recombinant et purifié sur protéine A, constitué d'un fragment fAb humanisé, fusionné à un fragment terminal Fc de lapin, produit dans un système d'anticorps recombinants dans des cellules CHO. Fourni dans une solution de Tris-Glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM et azoture de sodium 0,05 %.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Chaînes de polyubiquitine liées par la Lys63.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gustavo M Silva et al.
Nature structural & molecular biology, 22(2), 116-123 (2015-01-27)
Ubiquitination is a post-translational modification that signals multiple processes, including protein degradation, trafficking and DNA repair. Polyubiquitin accumulates globally during the oxidative stress response, and this has been mainly attributed to increased ubiquitin conjugation and perturbations in protein degradation. Here
Atypical ubiquitin chains: new molecular signals. 'Protein Modifications: Beyond the Usual Suspects' review series.
Ikeda, Fumiyo and Dikic, Ivan
EMBO Reports, 9, 536-542 (2008)
Grant S Stewart et al.
Cell, 136(3), 420-434 (2009-02-11)
The biological response to DNA double-strand breaks acts to preserve genome integrity. Individuals bearing inactivating mutations in components of this response exhibit clinical symptoms that include cellular radiosensitivity, immunodeficiency, and cancer predisposition. The archetype for such disorders is Ataxia-Telangiectasia caused
Keiko Taguchi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(34), 13561-13566 (2012-08-09)
The Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1)-NF-E2-related factor 2 (Nrf2) system is essential for cytoprotection against oxidative and electrophilic insults. Under unstressed conditions, Keap1 serves as an adaptor for ubiquitin E3 ligase and promotes proteasomal degradation of Nrf2, but Nrf2 is
Bifunctional apoptosis regulator (BAR), an endoplasmic reticulum (ER)-associated E3 ubiquitin ligase, modulates BI-1 protein stability and function in ER Stress.
Rong, J; Chen, L; Toth, JI; Tcherpakov, M; Petroski, MD; Reed, JC
The Journal of Biological Chemistry null