Documents
04-263
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéines ubiquitinylées, clone FK2
clone FK2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-ubiquitin antibody, FK2 ubiquitin antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FK2, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'ubiquitine se présente soit sous forme liée de manière covalente à une autre protéine, soit sous forme libre (sans ancrage). Dans le premier cas, elle est conjuguée aux protéines cibles via une liaison isopeptidique sous forme de monomère (mono-ubiquitine), de polymère fixé via différents résidus Lys de l'ubiquitine (chaînes de poly-ubiquitine), ou de polymère linéaire fixé via l'initiateur Met de l'ubiquitine (chaînes de poly-ubiquitine linéaires). Lorsqu'elle sont fixées à une protéine cible, les chaînes de poly-ubiquitine ont différents rôles en fonction du résidu Lys de l'ubiquitine qui sert à la liaison : une liaison via Lys-6 est peut-être impliquée dans la réparation de l'ADN ; une liaison via Lys-11 est impliquée dans l'ERAD (dégradation des protéines associées au réticulum endoplasmique) et la régulation du cycle cellulaire ; une liaison via Lys-29 est impliquée dans la dégradation lysosomale ; une liaison via Lys-33 est impliquée dans la modification des kinases ; une liaison via Lys-48 est impliquée dans la dégradation des protéines par l'intermédiaire du protéosome ; une liaison via Lys-63 est impliquée dans l'endocytose, les réponses suite à l'endommagement de l'ADN et les processus de signalisation menant à l'activation du facteur de transcription NF-kappa-B. Les chaînes polymériques linéaires formées par fixation avec l'initiateur Met sont impliquées dans la signalisation cellulaire. L'ubiquitine est généralement conjuguée aux résidus Lys des protéines cibles, cependant, dans de rares cas, une conjugaison aux résidus Cys ou Ser a été observée. La poly-ubiquitine sous forme libre (poly-ubiquitine non ancrée) a également des rôles distincts, notamment dans l'activation des protéine kinases et la signalisation. Similarité : Appartient à la famille des ubiquitines. Contient 3 domaines UBL (domaines de type ubiquitine).
Spécificité
Reconnaît les protéines mono et poly-ubiquitinylées, mais pas l'ubiquitine libre.
Immunogène
Lysozyme poly-ubiquitinylée.
Application
Cet anticorps anti-protéines ubiquitinylées, clone FK2, permet de détecter les protéines ubiquitinylées ; son utilisation a été publiée et validée en ELISA, immunofluorescence (IF), immunoprécipitation (IP) et western blotting (WB).
Domaine de recherche
Trafic des protéines
Sous-domaine de recherche
Ubiquitine et métabolisme de l'ubiquitine
Forme physique
100 µl d'immunoglobuline purifiée dans du PBS contenant 0,1 % d'azoture de sodium. Diluer jusqu'à atteindre l'activité de travail avec une solution saline tamponnée au phosphate à pH 7,2-7,4.
Format : purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C jusqu'à 12 mois à compter de la date d'expédition.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Production and characterization of monoclonal antibodies specific to multi-ubiquitin chains of polyubiquitinated proteins.
Fujimuro, M, et al.
Febs Letters, 349, 173-180 (1994)
Autophagy promotes T-cell survival through degradation of proteins of the cell death machinery.
Kovacs, JR; Li, C; Yang, Q; Li, G; Garcia, IG; Ju, S; Roodman, DG; Windle, JJ; Zhang, X; Lu, B
Cell Death and Differentiation null
Dynamics of ubiquitin conjugation during heat-shock response revealed by using a monoclonal antibody specific to multi-ubiquitin chains
Fujimuro, M, et al
European Journal of Biochemistry, 249, 427-433 (1997)
Sungsu Lim et al.
Nature communications, 4, 2641-2641 (2013-10-19)
Gene expression is an intricate process tightly linked from gene activation to the nuclear export of mRNA. Recent studies have indicated that the proteasome is essential for gene expression regulation. The proteasome regulatory particle binds to the SAGA complex and
Tamar Listovsky et al.
The Journal of cell biology, 203(1), 87-100 (2013-10-09)
The switch from activation of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C) by CDC20 to CDH1 during anaphase is crucial for accurate mitosis. APC/C(CDC20) ubiquitinates a limited set of substrates for subsequent degradation, including Cyclin B1 and Securin, whereas APC/C(CDH1) has a broader