04-001
Anti-JAK2 Antibody, clone 8E10.2
clone 8E10.2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Janus kinase 2, Tyrosine kinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E10.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry(Paraffin):
A previous lot of this antibody was used in immunohistochemistry(paraffin) staining with eptiope retrieval: Human Cancer Array.
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
L6 cell lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option