T-909
α-Hydroxytriazolam-d4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4Cl)=NC2
InChI
1S/C17H12Cl2N4O/c18-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)19)20-8-15-21-22-16(9-24)23(14)15/h1-7,24H,8-9H2/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
BHUYWUDMVCLHND-RHQRLBAQSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup