890899C
Avanti
DODMA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-Dioleyloxy-3-dimethylaminopropane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 4 mL (890899C-100MG)
pkg of 5 × 4 mL (890899C-500MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
25 mg/mL in chloroform
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)CC(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3
Clé InChI
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
5 × 5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890899C-500MG)
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable