Principaux documents
850310P
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310P, powder
Synonyme(s) :
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H83NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
782.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850310P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850310P
Type de lipide
cationic lipids
headgroup modified lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C49H83NO6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-47(51)55-43-46(42-50(3,4)41-44-37-39-45(40-38-44)49(53)54)56-48(52)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,37-40,46H,5-18,23-36,41-43H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Clé InChI
NYZTVPYNKWYMIW-WRBBJXAJSA-N
Description générale
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains.[1] It is a pH-sensitive lipid.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)