Principaux documents
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141802
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1[C@@]2(C(CCC2=C3C(C4(C(CC(CC4)O)CC3)C)C1)C(CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-16,18,20-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14?,15?,16?,18?,20?,21?,23?,24-/m1/s1
Clé InChI
XWJTYEGVQBFZHI-CVLMAKDASA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700241P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable