Principaux documents
700237P
Avanti
3-oxocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanoic acid-7α,12α-diol-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-20,22,26-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
OEKUSRBIIZNLHZ-DJDNIQJZSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700237P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3