Key Documents
Z743198
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 11 mm (12 mm), stainless steel
Synonyme(s) :
tube holder
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970346
Paramètres
100 °C max. temp.
Diamètre
11 mm (12 mm)
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.