Documents
Z615692
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 microtiter tubes, for water baths, diam. 11-12 mm
Synonyme(s) :
tube holder
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.77
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 90 x 11-13 mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970382
Paramètres
+80 °C temp. limit
Diamètre
11-12 mm
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.