Z742677
Artis Tweezer
Style 7-SA
Synonyme(s) :
Artis Tweezer
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
tip style (Curved, super fine)
Fabricant/nom de marque
Aven 18072ARS
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
115 mm (4.5 in.)
Catégories apparentées
Description générale
The durable tweezers are protected by an attractive ESD safe coating, and the highly polished stainless steel tips with rounded edges allow operators to handle very fine wire, miniature parts, electrical components, and other delicate materials in a confined space without risk of damage.
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :