Principaux documents
Z168785
Stainless steel forceps
Fine tip, curved
Synonyme(s) :
laboratory tweezers
About This Item
Code UNSPSC :
41122405
eCl@ss :
32035504
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 1 ea
Longueur
4 1/2 in.
Description générale
smooth spring action
Application
Stainless steel forceps are suitable for sample collection and handling.