Z677590
Camatril™ nitrile long cuff gloves
size M
Synonyme(s) :
disposable glove
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
green gloves
green nitrile
Taille
M
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
Conditionnement
pack of 1 pair
Fabricant/nom de marque
KCL 733
KCL 733
L × épaisseur
600 mm × 0.5 mm
Description générale
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Roughened palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant