Principaux documents
Z214396
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Étiquette/Marqueur
D
Joint
bottom joint: ST/NS24/25
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 526317
D.I. du filetage
7.0 mm
Description générale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informations légales
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Pièce de rechange