Principaux documents
Z120782
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 4,300 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Joint
Joints neck (143)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
4,300 mL
Profondeur × Hauteur totale
30.5 cm × 36.5 cm
Diam. intérieur
14.3 cm
Description générale
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC