Z120693
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 665 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Joint
Joints neck (70)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
665 mL
Profondeur intérieure × H totale
19.5 cm × 24.1 cm
Diam. intérieur
7.0 cm