Principaux documents
W700655
Sigma-Aldrich
Aspartame
≥98%, FG
Synonyme(s) :
L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, N-L-α-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe methyl ester, Aspartame
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.30
Beilstein:
2223850
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro E:
E951
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Pf
248-250 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
Clé InChI
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable