W409301
Diethyl disulfide
99%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl disulfide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
pb
151-153 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
alliaceous
Chaîne SMILES
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup