W407815
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity
Chaîne SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable