Principaux documents
W328800
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro FEMA:
3288
Numéro Beilstein :
1719088
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.045
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
Point d'ébullition
160-162 °C (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; fruity; floral; citrus
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Heptanol or 2-heptyl alcohol is a volatile compound commonly found in plants of medicinal value. It imparts cocoa flavor to Malaysian cocoa beans during roasting. It is one of the key volatile components found in corn silk and in the essential oil extracted from Aloe ferox.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F
Point d'éclair (°C)
59 °C
Headspace sorptive extraction (HSSE) in the headspace analysis of aromatic and medicinal plants.
Bicchi C, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 23(9), 539-546 (2000)
Chemical composition of volatile constituents from the leaves of Aloe ferox.
Magwa ML, et al.
African Journal of Biotechnology, 5(18), 1652-1654 (2006)
Volatile components of corn silk (Zea mays L.): Possible Heliothis zea (Boddie) attractants.
Flath RA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1290-1293 (1978)
Influence of roasting conditions on volatile flavor of roasted Malaysian cocoa beans.
Ramli N, et al.
Journal of Food Processing and Preservation, 30(3), 280-298 (2006)