H3003
2-Heptanol
98%
Synonyme(s) :
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
pb
160-162 °C (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup