Key Documents
W321206
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥89%, FG
Synonyme(s) :
(E,E)-2,4-nonadienal, trans,trans-2,4-nonadiene aldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro FEMA:
3212
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
732
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.194
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥89%
Indice de réfraction
n20/D 1.5207 (lit.)
Point d'ébullition
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; melon; floral
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
Clé InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 2 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Avocado, Brazil nut, caviar, cooked beef, chicken and pork, cooked lamb/mutton, fish, milk and roasted peanut.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining