Principaux documents
W313718
Sigma-Aldrich
2,6-Diméthoxyphénol
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Éther 1,3-diméthylique de pyrogallol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.16
Numéro FEMA:
3137
Beilstein:
1526871
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2233
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.036
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
pb
261 °C (lit.)
Pf
50-57 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bacon; meaty; smoky; woody; balsamic; phenolic
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le 2,6-diméthoxyphénol a été identifié comme l′un des constituants volatils des arômes du shoyu (sauce soja) , du vin  et de la fumée de bois.
Application
  • 3,3′,5,5′-Tetramethoxybiphenyl-4,4′diol triggers oxidative stress, metabolic changes, and apoptosis-like process by reducing the PI3K/AKT/NF-κB pathway in the NCI-H460 lung cancer cell line : étudie un dérivé du 2,6-diméthoxyphénol pour ses propriétés anticancéreuses, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche thérapeutique contre le cancer du poumon (Concato-Lopes et al., 2024).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez R, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1), 167-177 (2002)
Organoleptic evaluation of three phenols present in wood smoke.
Wasserman AE
Journal of Food Science, 31(6), 1005-1010 (1966)
Identification of volatile components in shoyu (soy sauce) by gas chromatography-mass spectrometry.
Nunomura N, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 40(3), 485-490 (1976)
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Yu Huan Liu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 91(3), 667-675 (2011-04-28)
To obtain better performing laccases for textile dyes decolorization, random mutagenesis of Lac591, a metagenome-derived alkaline laccase, was carried out. After three rounds of error-prone PCR and high-throughput screening by assaying enzymatic activity toward the phenolic substrate 2,6-dimethoxyphenol (2,6-DMP), a