Documents
W293407
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
≥98%
Synonyme(s) :
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
2934
Numéro Beilstein :
1745552
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
266
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.040
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
142-143 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural Occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 20 ppm
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of