291838
Propyl butyrate
99%
Synonyme(s) :
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup