Principaux documents
W275301
Sigma-Aldrich
Methyl isovalerate
≥99%, FG
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro FEMA:
2753
Beilstein:
1699922
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
457
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.462
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
114-115 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.4 °C - closed cup