W256218
trans-2-Hexen-1-ol
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(E)-hex-2-en-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
158-160 °C (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; grassy; green; leafy
Chaîne SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
Clé InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup