W255718
Hexanal
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Aldehyde C6, Caproaldehyde, Hexyl aldehyde
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Peut contenir
α-Tocopherol
Indice de réfraction
n20/D 1.4035 (lit.)
pb
130-131 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; fruity
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde