Key Documents
W250320
Sigma-Aldrich
Garlic oil
natural, FG
Synonyme(s) :
Allium sativum bulb oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2503
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; alliaceous; sulfurous
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup