Principaux documents
W214019
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2140
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
277
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.051
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
240 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; floral; fruity
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Clé InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup