Key Documents
THS05147
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Wilkinson′s catalyst Rh(I) (TPP)Cl
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 05147
L × diam.
30 mm × 4 mm
Informations légales
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable