Catalyseurs d'hydrogénation
Les catalyseurs d'hydrogénation, généralement l'iridium, le nickel, le palladium, le platine, le rhodium ou le ruthénium (métaux), servent à activer une réaction chimique entre l'hydrogène et un autre composé. Les substances utilisées pour la catalyse métallique de réactions d'hydrogénation peuvent être subdivisées en deux catégories : les catalyseurs métalliques hétérogènes et les catalyseurs métalliques homogènes.
Notre vaste gamme de catalyseurs hétérogènes permet une production plus rapide à grande échelle ainsi que la formation sélective de produits. L'ajustement de la teneur en métal et de la structure du carbone modifie la réactivité, ce qui élargit l'éventail des applications possibles. En complétant notre gamme avec des catalyseurs hétérogènes solides Evonik, nous avons diversifié notre offre de métaux sur charbon actif.
Nous proposons également une offre très diversifiée de catalyseurs homogènes. Ces catalyseurs sont généralement plus sélectifs et plus faciles à caractériser que les catalyseurs hétérogènes, ce qui permet de manipuler rationnellement les mécanismes pour obtenir d'autres résultats. Étant donné que le catalyseur est directement incorporé dans le mélange réactionnel, la vitesse de la réaction s'accélère sans qu'il faille augmenter la température du mélange réactionnel. Toutefois, le catalyseur doit être retiré du produit final.
Que vous travailliez dans le secteur pharmaceutique, l'industrie agrochimique, la chimie industrielle ou la fabrication sur mesure, vous trouverez la solution idéale pour votre application parmi notre offre complète de catalyseurs de haute qualité. La robustesse de notre chaîne d'approvisionnement et la disponibilité mondiale de nos produits nous permettent de respecter les délais de livraison pour assurer l'avancement de votre travail. En plus de notre offre complète de produits de série, nous proposons la synthèse de catalyseurs sur mesure et la production industrielle de précatalyseurs au palladium pour la fabrication de principes actifs. Découvrez notre offre inégalée de produits et de services qui vous aident à faire avancer la science.